Learn More
Ethyl alcohol, Pure 200 Proof (Taxed), Meets USP testing specifications, for domestic sale in Ireland and United Kingdom only, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15645660
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE).
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
etanol
CCO
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre el alcohol de acuerdo con la Directiva Europea 92/83/CEE: para todos los pedidos se requiere disponer de inscripción en registro de código de actividad o establecimiento (CAE).
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
etanol
CCO
Nombre del producto químico o material Ethyl alcohol, Pure (Taxed)
Punto de fusión -114°C
Nombre de nota Meets USP testing specifications, for domestic sale in Germany, France, Ireland and United Kingdom
Absorbancia max. 0.10 270-340 nm, max. 0.30 250-260 nm, max. 0.40 at 240 nm
% máx. CAS 100.0000%
Fórmula lineal CH3CH2OH
Número UN UN1170
Beilstein 1718733
Formula Weight (peso de la fórmula) 46
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Pure
Densidad 0.790 - 0.791 g/cm3
Punto de ebullición 78°C to 79°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C