Learn More
Acetoacetato de etilo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10452031
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-97-9
C6H10O3
130.14
MFCD00009199
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
8868
CHEBI:4893
3-oxobutanoato de etilo
CCOC(=O)CC(=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-97-9
C6H10O3
130.14
MFCD00009199
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
8868
CHEBI:4893
3-oxobutanoato de etilo
CCOC(=O)CC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl acetoacetate
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión -45°C
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 70°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4180 to 1.42
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Índice Merck 15, 3812
Gravedad específica 1.03
Información de solubilidad Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosidad 1.696 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido