Learn More
Ethyl acetate, puriss. p.a., ≥99.9% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number 15645590
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Glass Bottle
Puriss. p.a., free of higher boiling impurities,≥99.9% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84°C
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Número MDL MFCD00009171
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Sinónimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nombre IUPAC ethyl acetate
Peso molecular (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (GC)
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Punto de ebullición 77°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 2.2 to 11.5% (38°F)
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 801°F
Envase Glass Bottle
Presión de vapor 73mmHg (20°C)