Learn More
Acetato de etilo, para HPLC, Fisher Chemical
85.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
85.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
85.67 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Descripción
C4H8O2, número de CAS-141-78-6, 2,5 l, 75 °C, CHEBI:27750, incoloro, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acetato de etilo, -83,5 °C, 9171, 88,106, frasco de vidrio ámbar, líquido, 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103 mbar a 20 °C, 0,45 cp a 20 °C
Especificaciones
Envase | Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico |
Cantidad | 2.5 l |
Color | Incolora |
SMILES | CCOC(=O)C |
Peso molecular (g/mol) | 88.106 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.11 g/mol |
Presión de vapor | 103 mbar a 20 °C |
Viscosidad | 0.45 cp a 20 °C |
Densidad del vapor | 3.04 |
Punto de fusión | -83.5 °C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl acetate
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.