Learn More
Solución de etanol de etil acetato 3, :1 (v/v), Optima™ para HPLC, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Descripción
- A green alternative to chlorinated solvents such as dichloromethane (DCM)
- Suitable for use for flash and normal phase chromatography
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl Acetate Ethanol Solution |
Absorbancia | 0.75 AU Maximum(255 nm), 0.35 AU Maximum(260 nm), 0.1 AU Maximum(270 nm), 0.05 AU Maximum(275 nm), 0.03 AU Maximum(300 nm), 0.01 AU Maximum(325 nm), 0.01 AU Maximum(400 nm) |
Color | Colorless |
Cantidad | 1 L |
Envase | Amber Glass |
Forma física | Liquid |
Residuos después de la evaporación | 10 ppm Maximum |
Agua | 100 ppm Maximum |
Grado | OPTIMA™ |