Learn More
Solución de etanol de etil acetato 3, :1 (v/v), Optima™ para HPLC, Thermo Scientific™
Catalog Number 15582024
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
141-78-6, 64-17-5
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
141-78-6, 64-17-5
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
Suitable for flash and normal phase chromatography
  • Una alternativa verde a los disolventes clorados como el diclorometano (DCM)
  • Adecuado para su uso en cromatografía de fase normal y flash
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate Ethanol Solution (3:1)
Absorbancia 0.75 AU Maximum(255 nm), 0.35 AU Maximum(260 nm), 0.1 AU Maximum(270 nm), 0.05 AU Maximum(275 nm), 0.03 AU Maximum(300 nm), 0.01 AU Maximum(325 nm), 0.01 AU Maximum(400 nm)
Color Incolora
Grado OPTIMA™
Cantidad 4 L
Envase Vidrio sodocálcico ámbar.
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 10 ppm Maximum
Agua 100 ppm Maximum
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate: Ethanol (3:1) mixture
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ethyl acetate, Ethylalcohol