Learn More
Acetato de etilo, grado medioambiental, 99.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11315317
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
Pesticide residue, environmental, and GC analysis
Ethyl acetate is used primarily as a solvent and diluent. It is commonly used to clean the circuit boards, in some nail varnish removers and also in residue, environmental and GC analysis. It is used chiefly as a scent in the manufacture of perfumes. It is also used in flavorings, glues, in decaffeinating tea and coffee, and in cigarettes. The other minor applications of ethyl acetate include its applications in the textiles, dyestuffs, explosives, photographic films and plates, artificial leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -84°C
Color Incolora
Densidad 0.902 g/mL
Punto de ebullición 77°C
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -3°C (26°F)
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.372
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH3
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Índice Merck 14,3757
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Medioambiente