Learn More
Ethyl Acetate, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Catalog Number p-7138048
188.10 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
141-78-6
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
Gives superior performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity. Ethyl Acetate, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™ is an ultra-pure solvent for organic residue analysis that maximizes an instrument’s sensitivity and detection power.
Los disolventes BAKER ULTRA RESI-ANALYZED se desarrollaron para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos. Estos disolventes están completamente caracterizados y controlados por lotes mediante ECD, FID u otros detectores específicos de métodos para ofrecer el más alto nivel de pureza y consistencia de lote a lote.
  • Los sistemas estabilizadores exclusivos proporcionan una estabilidad del producto inigualable y resultados sin interferencias cuando los productos químicos así lo requieren
  • Destilación optimizada pensada para eliminar impurezas reactivas, producción de ensayos superiores y frentes de disolventes estrechos
  • Rendimiento probado hasta niveles de pureza por debajo de los límites inferiores de cuantificación (LLQ) para la detección de trazas de analito
  • El rendimiento está garantizado durante el período de caducidad indicado en el etiqueta
  • Apto para los estrictos protocolos de limpieza de muestras de la EPA
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -83.57°C
Color Incolora
Notas de grado de pureza For Organic Residue Analysis
Notas del porcentaje del ensayo Por GC, corregido para el agua
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Información de solubilidad 79g/L in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.6%
Grado BAKER ULTRA RESI-ANALYZED™
Densidad 0.9g/cm3
Punto de ebullición 76°C to 78°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 2.1 - 11.5 Vol %
Temperatura de inflamación −4°C
Punto de ignición 460°C
Olor Fruit-like
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 1 ppm
Ácido valorable Max. 0.8μeq/g
Viscosidad 0.44 mPas at 20°C
Agua Max. 0.05%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.