Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl acetate, ACS, 99.5+%
Marca:  Alfa Aesar™ 031344.M4
Detalles adicionales : CAS : 141-78-6 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1173 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 20L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317458
  • 594.00€ / 20 litros
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
141-78-6
88.106
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
ethyl acetate
C4H8O2
MFCD00009171
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
Especificación
Ethyl Acetate
C4H8O2
MFCD00009171
506104
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CCOC(=O)C
88.106
CHEBI:27750
Liquid
ACS
Sweet
−3° (26°F)
Colorless
20L
141-78-6
CH3CO2CH2CH3
1173
14,3757
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl acetate
8857
88.11
≥99.5%
0.902g/mL
1.3720
77°C
-84°C