Learn More
Acetato de etilo, 99,9 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216946
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl acetate
Punto de fusión -83.5°C
Nombre de nota Water <50ppm
Color Incolora
Densidad 0.9020g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 78.0°C
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3710 to 1.3740
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 0.0005 % max.
Gravedad específica 0.902
Fórmula lineal CH3CO2C2H5
Viscosidad 0.45 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% Max. (Coulometric)
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.