Learn More
Ethyl Acetate, ≥99.5%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120414
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Stainless Steel Can
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
MFCD00009171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
8857
CHEBI:27750
etil acetato
CCOC(=O)C
ACS Reagent,≥99.5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate
Punto de fusión -84°C
Densidad 0.902g/mL at 25°C
Punto de ebullición 77.5°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 2.2 to 11.5% (38°F)
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Punto de ignición 801°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COOC2H5
Presión de vapor 73mmHg (20°C)
Número UN UN1173
Beilstein 506104
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS