Learn More
Ethyl Acetate, ≥99.5%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 319902-6X1L
Detalles adicionales : CAS : 141-78-6 Peso : 5.41200kg Transport : UN number : 1173 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 6 x 1L
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613600
  • 186.17€ / paquete de 6
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
73mmHg (20°C)
0.902g/mL at 25°C
2.2 to 11.5% (38°F)
801°F
MFCD00009171
≥99.5%
ACS Reagent
141-78-6
77.5°C
3 (20°C, vs air)
APHA: ≤10
−3°C (26.6°F)
CH3COOC2H5
UN1173
88.11g/mol
Ethyl Acetate
506104
−84°C
Especificaciones
Ethyl Acetate
ACS Reagent
CH3COOC2H5
MFCD00009171
506104
2.2 to 11.5% (38°F)
Glass Bottle
3 (20°C, vs air)
77.5°C
−84°C
141-78-6
≥99.5%
88.11g/mol
UN1173
0.902g/mL at 25°C
801°F
73mmHg (20°C)
−3°C (26.6°F)
APHA: ≤10
6 x 1L