Learn More
7-Aminotieno[2,3-b]pirazina-6-carboxilato de etilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10275274
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylate
CAS 56881-21-1
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9N3O2S
Número MDL MFCD00096361
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-amino-thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylate, ethyl 7-aminothiopheno 4,5-b pyrazine-6-carboxylate, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid ethyl ester
Clave InChI JLBXHMLWNKGFAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=C(C2=NC=CN=C2S1)N
Nombre IUPAC 7-aminotieno[2,3-b]pirazina-6-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 223.25
PubChem CID 2820821
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.26
Porcentaje de pureza 97%