Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H66483.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492769
  • 58.70€ / 1 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
27034-51-1
223.656
FSMZLIBWSAMADK-UHFFFAOYSA-N
7015027
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Cl
C11H10ClNO2
MFCD03084731
ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 6-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-2-indolecarboxylic methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1672, ethyl 6-chloroindole-2 carboxylate, ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-chlorindole-2-carboxylic acid ethyl ester
ethyl 6-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Especificaciones
Ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate
27034-51-1
MFCD03084731
ethyl 6-chloroindole-2-carboxylate, 6-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-2-indolecarboxylic methyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1672, ethyl 6-chloroindole-2 carboxylate, ethyl-6-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-1h-indole-2-carboxylate, 6-chlorindole-2-carboxylic acid ethyl ester
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Cl
223.656
223.66
97%
1g
C11H10ClNO2
169178
FSMZLIBWSAMADK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 6-chloro-1H-indole-2-carboxylate
7015027
Solid
Videos
SDS Documentos