Learn More
Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-acetate, 98%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H64430.MD
Detalles adicionales : CAS : 59128-04-0 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448916
  • 22.40€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
59128-04-0
283.125
VBLCCEAJXYZCRL-UHFFFAOYSA-N
12269134
CCOC(=O)CC1=CN2C=C(C=CC2=N1)Br
C11H11BrN2O2
MFCD16172180
ethyl 2-6-bromoimidazo 1,2-a pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-6-bromoimidazo 1,2-a pyridin-2-yl acetate, ethyl 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-yl acetate, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl-acetic acid ethyl ester, imidazo 1,2-a pyridine-2-acetic acid, 6-bromo-, ethyl ester
ethyl 2-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Especificación
Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-acetate
55°C to 56°C
59128-04-0
MFCD16172180
ethyl 2-6-bromoimidazo 1,2-a pyridin-2-yl acetate, ethyl 2-6-bromoimidazo 1,2-a pyridin-2-yl acetate, ethyl 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-yl acetate, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl-acetic acid ethyl ester, imidazo 1,2-a pyridine-2-acetic acid, 6-bromo-, ethyl ester
CCOC(=O)CC1=CN2C=C(C=CC2=N1)Br
283.125
283.13
98%
Gray
250mg
C11H11BrN2O2
791271
VBLCCEAJXYZCRL-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
12269134
Solid