Learn More
5-Metoxiindol-2-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is reactant for preparation of ligands with binding specificity towards the GABA receptor, sodium-dependent glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes, anticancer agents,integrase strand-transfer inhibitors (INSTIs),inhibitor of Proliferation of Colon Cancer Cells ,isomeridianin G as GSK-3? inhibitors, HIV-1 integrase inhibitors and inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK-2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es reactivo implicado en la preparación de ligandos con especificidad de unión hacia el receptor GABA, inhibidores del cotransportador de glucosa dependiente de sodio 2 (SGLT2) para el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes, agentes anticancerosos, inhibidores de transferencia de cadena integrasa (INTI), inhibidor de la proliferación de células de cáncer de colon, isomeridianina G como inhibidores GSK-3? , inhibidores de la integrasa del VIH-1 e inhibidores de la proteína quinasa 2 activada por mitógeno (MK-2).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Garantizar una ventilación adecuada.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate |
Punto de fusión | 154°C to 157°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 178104 |
Sinónimo | ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.24 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only