Learn More
5-Hidroxiindol-2-carboxilato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043433
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
24985-85-1
C11H11NO3
205.213
MFCD00015458
WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester, 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat, pubchem15850, acmc-1cs3a, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester, 2-carbethoxy-5-hydroxy-indole, ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate
90677
5-hidroxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O
24985-85-1
C11H11NO3
205.213
MFCD00015458
WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester, 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat, pubchem15850, acmc-1cs3a, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester, 2-carbethoxy-5-hydroxy-indole, ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate
90677
5-hidroxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-hidroxiindol-2-carboxilato de etilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar entre 2 y 8 °C. Almacenar en lugar fresco, seco en un zona bien ventilada. Almacenar en un recipiente herméticamente sellado. Proteger de la humedad y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate
Punto de fusión 150°C to 151°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 476925
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza ≥98%