Learn More
Etil 5-cloro-2-indolcarboxilato, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate |
Nombre de nota | 97% |
Punto de fusión | 166°C to 171°C |
Color | Marrón o tostado a amarillo |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.66 |
Porcentaje de pureza | 97% |