Learn More
Etil 5-bromovalerato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Ethyl 5-bromovalerate is employed in the preparation of S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocysteine and S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocysteine. It is also used in the preparation of ethyl 5-azidovalerate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etil 5-bromovalerato se emplea en la preparación de S(γ-Carboxipropil)-DL-homocisteína y S(δ-Carboxibutil)-DL-homocisteína. También se utiliza en la preparación de etil 5-azidovalerato.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar oscuro.
El etil 5-bromovalerato se emplea en la preparación de S(γ-Carboxipropil)-DL-homocisteína y S(δ-Carboxibutil)-DL-homocisteína. También se utiliza en la preparación de etil 5-azidovalerato.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar oscuro.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-bromovalerate |
Densidad | 1.306 |
Punto de ebullición | 227°C |
Temperatura de inflamación | 103°C (217°F) |
Fórmula lineal | Br(CH2)4CO2CH2CH3 |
Índice de refracción | 1.458 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1752023 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Sinónimo | ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate |