Learn More
Etil(5-bromobenzofuran)-2-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510461
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
84102-69-2
C11H9BrO3
269.094
XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
735184
etilo 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxilato
CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
84102-69-2
C11H9BrO3
269.094
XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
735184
etilo 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxilato
CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Nombre del producto químico o material Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.09
Porcentaje de pureza 95%