missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Ethyl 5-bromo-1-indoleacetate, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H63224.03

Detalles adicionales : CAS : 726174-45-4 Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489798

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

726174-45-4
282.137
ASRCALVKWKRKTR-UHFFFAOYSA-N
43152067
CCOC(=O)CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)Br
C12H12BrNO2
MFCD11205770
5-bromo-1h-indol-1-yl-acetic acid ethyl ester, 1h-indole-1-acetic acid, 5-bromo-, ethyl ester, ethyl 2-5-bromoindol-1-yl acetate, ethyl 5-bromo-1h-indol-1-yl acetate, 5-bromo-indol-1-yl-acetic acid ethyl ester
ethyl 2-(5-bromoindol-1-yl)acetate

Especificaciones

Ethyl 5-bromo-1-indoleacetate
726174-45-4
MFCD11205770
5-bromo-1h-indol-1-yl-acetic acid ethyl ester, 1h-indole-1-acetic acid, 5-bromo-, ethyl ester, ethyl 2-5-bromoindol-1-yl acetate, ethyl 5-bromo-1h-indol-1-yl acetate, 5-bromo-indol-1-yl-acetic acid ethyl ester
CCOC(=O)CN1C=CC2=C1C=CC(=C2)Br
282.137
282.13
97%
1g
C12H12BrNO2
9195073
ASRCALVKWKRKTR-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-(5-bromoindol-1-yl)acetate
43152067
Solid
Videos
SDS Documentos