Learn More
Etilo 4-pentanoato, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Descripción
Ethyl 4-pentenoate is found in leaf oil of Prunus phaeosticta phaeosticta from Taiwan. It is also used in the preparation of 5-iodomethyl-dihydro-furan-2-one by reacting with iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etil 4-pentanoato se encuentra en el aceite de hoja de Prunus phaeosticta phaeosticta de Taiwán. También se utiliza en la preparación de 5-yodometil-dihidro-furan-2-ona reaccionando con yodo.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El etil 4-pentanoato se encuentra en el aceite de hoja de Prunus phaeosticta phaeosticta de Taiwán. También se utiliza en la preparación de 5-yodometil-dihidro-furan-2-ona reaccionando con yodo.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-pentenoate |
Densidad | 0.9 |
Punto de ebullición | 146°C |
Temperatura de inflamación | 37°C (98°F) |
Índice de refracción | 1.417 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3272 |
Beilstein | 1751643 |
Información de solubilidad | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.17 |