Learn More
Etil 4-nitrofenilacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081219
35.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5445-26-1
C10H11NO4
209.20
MFCD00017046
DWDRNKYLWMKWTH-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-nitrophenylacetate, ethyl 2-4-nitrophenyl acetate, ethyl p-nitrophenylacetate, ethyl 4-nitrobenzeneacetate, ethyl 4-nitrophenyl acetate, 4-nitrophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-nitro-, ethyl ester, ethyl-4-nitrophenylacetate, acetic acid, p-nitrophenyl-, ethyl ester, 4-nitro-phenyl-acetic acid ethyl ester
79517
ethyl 2-(4-nitrophenyl)acetate
CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5445-26-1
C10H11NO4
209.20
MFCD00017046
DWDRNKYLWMKWTH-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-nitrophenylacetate, ethyl 2-4-nitrophenyl acetate, ethyl p-nitrophenylacetate, ethyl 4-nitrobenzeneacetate, ethyl 4-nitrophenyl acetate, 4-nitrophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-nitro-, ethyl ester, ethyl-4-nitrophenylacetate, acetic acid, p-nitrophenyl-, ethyl ester, 4-nitro-phenyl-acetic acid ethyl ester
79517
ethyl 2-(4-nitrophenyl)acetate
CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-nitrophenylacetate
Punto de fusión 62°C to 66°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2053241
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.2
Porcentaje de pureza 98%