Learn More
4-Hidroxibenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021013
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
120-47-8
C9H10O3
166.176
MFCD00002353
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
8434
CHEBI:86616
4-hidroxibenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
120-47-8
C9H10O3
166.176
MFCD00002353
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
ethylparaben, ethyl paraben, ethyl p-hydroxybenzoate, mycocten, ethyl parasept, 4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, easeptol, ethyl butex, ethyl parahydroxybenzoate, tegosept e
8434
CHEBI:86616
4-hidroxibenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Ethyl 4-hydroxybenzoate (ethylparaben) was used to study the in-situderivatisation solid-phase microextraction procedure for determining parabens, related chlorophenols and triclosan in water. It is a novel sorbent for solid-phase extraction, was used to study its retention property. It has high extraction efficiency towards the compounds tested owing to the electrostatic interaction, hydrophobic interaction and hydrogen bonding.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxibenzoato de etilo (etilparabeno) se ha utilizado para estudiar el procedimiento de microextracción en fase sólida de derivación in-situ para determinar los parabenos, los clorofenoles relacionados y el triclosán en agua. Es un nuevo absorbente para la extracción en fase sólida que se ha utilizado para estudiar su propiedad de retención. Tiene una alta eficiencia de extracción en los compuestos evaluados debido a la interacción electrostática, la interacción hidrofóbica y los puentes de hidrógeno.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 116°C to 118°C
Punto de ebullición 297°C to 298°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 1101972
Índice Merck 14,3837
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%