Learn More
Ethyl 4-Chlorobutyrate, TRC
Product Code. 30376631
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
Product Code. Quantity Unit Size
30376631 100 g 100g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30376631 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE901830100G
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material Ethyl 4-Chlorobutyrate
CAS 3153-36-4
Molecular Formula C6H11ClO2
Quantity 100 g
Synonym 4-Chloro-butanoic Acid Ethyl Ester, 4-Chloro-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl gamma-Chlorobutyrate, Ethyl ω-Chlorobutyrate, NSC 81215
InChI Formula InChI=1S/C6H11ClO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h2-5H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCl
IUPAC Name ethyl 4-chlorobutanoate
Molecular Weight (g/mol) 150.6
Formula Weight 150.0448
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.