Learn More
Etil 4-clorobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
Ethyl 4-chlorobutyrate is used in organic synthesis. And also used for producting 4-Iodo-butyric acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilo 4-clorobutirato se utiliza en la síntesis orgánica. Y también se utiliza para producir éster etílico de ácido 4-yodo-butírico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El etilo 4-clorobutirato se utiliza en la síntesis orgánica. Y también se utiliza para producir éster etílico de ácido 4-yodo-butírico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-chlorobutyrate |
Densidad | 1.077 |
Punto de ebullición | 185°C to 186°C |
Temperatura de inflamación | 76°C (169°F) |
Índice de refracción | 1.432 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1098810 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.61 |
Porcentaje de pureza | 98% |