Learn More
4-Bromofenilacetato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593427
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
14062-25-0
C10H11BrO2
243.1
MFCD00016333
ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-bromophenylacetate, ethyl 2-4-bromophenyl acetate, 4-bromophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-bromophenyl acetate, 4-bromo-benzeneacetic acid ethyl ester, ethyl-4-bromophenylacetate, pubchem20039, acmc-209ckw
7020609
2-(4-bromofenil)acetato de etilo
CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Br
14062-25-0
C10H11BrO2
243.1
MFCD00016333
ZFDCWHPNBWPPHG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-bromophenylacetate, ethyl 2-4-bromophenyl acetate, 4-bromophenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-bromo-, ethyl ester, 4-bromo-phenyl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-bromophenyl acetate, 4-bromo-benzeneacetic acid ethyl ester, ethyl-4-bromophenylacetate, pubchem20039, acmc-209ckw
7020609
2-(4-bromofenil)acetato de etilo
CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)Br
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-bromophenylacetate
Punto de fusión 29°C to 31°C
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2OC(O)CH2C6H4Br
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 4-bromophenylacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.