Learn More
Ethyl 4-bromocrotonate (Tech.), 75%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 118120250
Detalles adicionales : CAS : 37746-78-4 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408840
  • 68.30€ / 25 g
Stock EU 9
Añadir a la cesta
Especificaciones
37746-78-4
193.04
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
5373944
CCOC(=O)C=CCBr
C6H9BrO2
MFCD00000247
ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
ethyl (E)-4-bromobut-2-enoate
Especificaciones
Ethyl 4-bromocrotonate
Authentic
1.4900 to 1.4940 (20°C, 589nm)
25g
37746-78-4
C6H9BrO2
MFCD00000247
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
ethyl (E)-4-bromobut-2-enoate
5373944
Liquid
Technical
1.4g/mL
Glass bottle
Brown to Yellow
tech., 75%
75%
BrCH2CH=CHCO2C2H5
ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
CCOC(=O)C=CCBr
193.04
193.04
≥70%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ethyl 4-bromocrotonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos