Learn More
4-Acetil-3,5-dimetilpirrol-2-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
It is utilized as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerado (2 a 4°C). Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerado (2 a 4°C). Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 4-acetyl-3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate |
Punto de fusión | 140°C to 143°C |
Cantidad | 10 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.25 |
Porcentaje de pureza | 98% |