Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63842.06
Detalles adicionales : CAS : 6975-44-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450759
  • 296.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
6975-44-6
183.163
QDHHLXABEXNRJX-UHFFFAOYSA-N
54676837
CCOC(=O)C1=CNC(=O)C=C1O
C8H9NO4
MFCD00834976
ethyl 4,6-dihydroxynicotinate, 4,6-dihydroxynicotinic acid ethyl ester, ethyl 4,6-dihydroxypyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxypyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 4, 6-dihydroxynicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dihydroxy-, ethyl ester, ethyl 6-hydroxy-4-oxo-1h-pyridine-3-carboxylate, ethyl 4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxy-nicotinic acid ethyl ester, maybridge3_007431
ethyl 4-hydroxy-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate
Especificación
Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
6975-44-6
MFCD00834976
QDHHLXABEXNRJX-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-hydroxy-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate
54676837
Solid
5g
C8H9NO4
ethyl 4,6-dihydroxynicotinate, 4,6-dihydroxynicotinic acid ethyl ester, ethyl 4,6-dihydroxypyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxypyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 4, 6-dihydroxynicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dihydroxy-, ethyl ester, ethyl 6-hydroxy-4-oxo-1h-pyridine-3-carboxylate, ethyl 4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxy-nicotinic acid ethyl ester, maybridge3_007431
CCOC(=O)C1=CNC(=O)C=C1O
183.163
183.16
95%