Learn More
Etilo 4,6-dicloronicotinato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Ethyl 4,6-dichloronicotinate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,6-dicloronicotinato de etilo, se utiliza como una materia prima importante e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como un intermedio químico fino.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El 4,6-dicloronicotinato de etilo, se utiliza como una materia prima importante e intermedia en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como un intermedio químico fino.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Sensible al calor. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 4,6-dichloronicotinate |
Color | Amarillo |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.05 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Líquido |