missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate, 99%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3778590
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
16205-84-8
MFCD00074886
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
568601
ethyl 3-trimethylsilylprop-2-ynoate
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
16205-84-8
MFCD00074886
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
568601
ethyl 3-trimethylsilylprop-2-ynoate
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Color Colorless
Densidad 0.8970g/mL
Punto de ebullición 92.0°C to 96.0°C (28.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H14O2Si
Fórmula lineal (CH3)3SiC≡CCOOCH2CH3
Índice de refracción 1.4410 to 1.4430
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.897
Sinónimo ethyl 3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propynoate, ethyl 3-trimethylsilyl prop-2-ynoate, 2-propynoic acid, 3-trimethylsilyl-, ethyl ester, ethyl 3-trimethylsilyl-2-propynoate, acmc-1bvr4, ethyl 3-trimethylsily propynoate, ethyl3-trimethylsilyl propiolate, ethyl 3-trimethylsilyl propalate, trimethylsilylpropiolic acid ethyl ester
Peso molecular (g/mol) 170.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'