Learn More
Alfa Aesar™ Etil 3-(trifluorometil)benzoato, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A17888.06
Detalles adicionales : CAS : 76783-59-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443498
  • 66.40€ / 5 g
Fecha estimada de envío
18-05-2021
76783-59-0
218.175
MHNBTKIAHHECCQ-UHFFFAOYSA-N
144790
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
C10H9F3O2
MFCD00013560
ethyl 3-trifluoromethyl benzoate, 3-trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, ethyl m-trifluoromethylbenzoate, ethyl-3-trifluoromethyl benzoate, ethyl 3-trifluoromethyl-benzoate, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester, ksc496o4j, ethyl a,a,a-trifluoro-m-toluate, 3-trifluoromethylbenzoic acid, ethyl ester
Etil 3-(trifluorometil)benzoato
Especificaciones
Ethyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
100°C to 101°C (10mmHg)
76783-59-0
MFCD00013560
ethyl 3-trifluoromethyl benzoate, 3-trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, ethyl m-trifluoromethylbenzoate, ethyl-3-trifluoromethyl benzoate, ethyl 3-trifluoromethyl-benzoate, benzoic acid, 3-trifluoromethyl-, ethyl ester, ksc496o4j, ethyl a,a,a-trifluoro-m-toluate, 3-trifluoromethylbenzoic acid, ethyl ester
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
218.175
218.18
1.446
5g
C10H9F3O2
1968226
MHNBTKIAHHECCQ-UHFFFAOYSA-N
Etil 3-(trifluorometil)benzoato
144790
98%
Videos
SDS Documentos