Learn More
Ethyl 3-phenylglycidate, 90%, mixture of cis and trans, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 332650010
Detalles adicionales : CAS : 121-39-1 Peso : 1.82500kg
Cantidad. 1L
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10647884
  • 486.20€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
121-39-1
192.214
GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
8469
CCOC(=O)C1C(O1)C2=CC=CC=C2
C11H12O3
MFCD00005123
ethyl 3-phenylglycidate, ethyl phenylglycidate, oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate, ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate, glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, 2-ethyl-3-phenylglycidate, fema no. 2454, ccris 2623, ethyl3-phenylglycidate
ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate
Especificaciones
Ethyl 3-phenylglycidate
110°C
Glass bottle
1.12
Colorless to Yellow
90%
90%
MFCD00005123
GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate
8469
Liquid
1.1200g/mL
Authentic
1.5165 to 1.5205
96.0°C (0.5 mmHg)
1L
121-39-1
C11H12O3
ethyl 3-phenylglycidate, ethyl phenylglycidate, oxiranecarboxylic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 2,3-epoxy-3-phenylpropionate, ethyl 3-phenyloxiranecarboxylate, glycidic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, 2-ethyl-3-phenylglycidate, fema no. 2454, ccris 2623, ethyl3-phenylglycidate
CCOC(=O)C1C(O1)C2=CC=CC=C2
192.214
192.21
90%
Videos
SDS Documentación