Learn More
Etil 3-(N,N-dimetilamino)acrilato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-128486
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
924-99-2
C7H13NO2
143.19
MFCD00144269
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
5369162
Etil (E)-3-(dimetilamino)prop-2-enoato
CCOC(=O)C=CN(C)C
924-99-2
C7H13NO2
143.19
MFCD00144269
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
5369162
Etil (E)-3-(dimetilamino)prop-2-enoato
CCOC(=O)C=CN(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 17.0°C to 18.0°C
Color Naranja a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 118°C to 121°C (10.0 HPA)
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2NCH=CHCOOC2H5
Índice de refracción 1.5105 to 1.5125
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: 90g/L (25 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.