Learn More
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate, 99+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 269630250
Detalles adicionales : CAS : 924-99-2 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10790941
  • 52.70€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
924-99-2
143.19
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
5369162
CCOC(=O)C=CN(C)C
C7H13NO2
MFCD00144269
ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
ethyl (E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
Especificaciones
Ethyl 3-(N, N-dimethylamino)acrylate
105°C
Glass bottle
1
Orange to Yellow
25g
924-99-2
C7H13NO2
MFCD00144269
Solubility in water: 90g/L (25 c)
CCOC(=O)C=CN(C)C
143.19
143.19
99+%
1.0000g/mL
Authentic
1.5105 to 1.5125
118°C to 121°C (10.0 HPA)
17.0°C to 18.0°C
99+%
99% min. (GC)
(CH3)2NCH=CHCOOC2H5
ethyl 3-dimethylamino acrylate, e-ethyl 3-dimethylamino acrylate, ethyl 3-n,n-dimethylamino acrylate, ethyl n,n-dimethylaminoacrylate, ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate, ethyl 2e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl e-3-dimethylamino prop-2-enoate, ethyl 3-dimethylamino prop-2-enoate, acrylic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, e, 2-propenoic acid, 3-dimethylamino-, ethyl ester, 2e
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
ethyl (E)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
5369162
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
SDS Documentos