Learn More
3-Metil-2-tionoimidazolin-1-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate is used as thyroid inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-metil-2-tionoimidazolin-1-carboxilato de etilo se utiliza como inhibidor tiroideo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, cloroformo y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El 3-metil-2-tionoimidazolin-1-carboxilato de etilo se utiliza como inhibidor tiroideo.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, cloroformo y acetona. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-methyl-2-thionoimidazoline-1-carboxylate |
Punto de fusión | 122°C to 126°C |
pH | 5.0 to 7.0 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 144339 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,1798 |
Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone. Sightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |