Learn More
3-Yodobenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021745
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
58313-23-8
C9H9IO2
276.073
MFCD00044769
POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709
143542
3-yodobenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I
58313-23-8
C9H9IO2
276.073
MFCD00044769
POGCXCWRMMXDAQ-UHFFFAOYSA-N
ethyl-3-iodobenzoate, 3-iodobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-iodo-, ethyl ester, ethyl m-iodobenzoate, m-iodobenzoic acid ethyl ester, pubchem3883, ethyl-3-iodo-benzoate, acmc-1aupw, ethyl 3-iodobenzoate, rarechem al bi 0709
143542
3-yodobenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)I
Ethyl 3-iodobenzoate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-yodobenzoato de etilo se utiliza como producto farmacéutico intermedio.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en la oscuridad. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-iodobenzoate
Densidad 1.66
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5815
Cantidad 10 g
Beilstein 2089064
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.08
Porcentaje de pureza 99%