Learn More
Etil 3-hidroxibutirato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-130158
19.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5405-41-4
C6H12O3
132.16
MFCD00004545
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
62572
CHEBI:87685
etil 3-hidroxibutanoato
CCOC(=O)CC(C)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5405-41-4
C6H12O3
132.16
MFCD00004545
OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
62572
CHEBI:87685
etil 3-hidroxibutanoato
CCOC(=O)CC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-hydroxybutyrate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 170°C
Temperatura de inflamación 64°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4195 to 1.4215
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 309
Fieser 14,162
Gravedad específica 1.01
Sinónimo ethyl 3-hydroxybutyrate, ethyl beta-hydroxybutyrate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, butyric acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, fema no. 3428, ethyl 3-hydroxybutyrate natural, ethyl dl-3-hydroxybutyrate, ethyl 1-3-hydroxybutyrate, dl-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl3-hydroxybutyrate
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido