Learn More
3-Hidroxibenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022521
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7781-98-8
C9H10O3
166.176
MFCD00002296
MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
ethyl-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3-hydroxybenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylphenol, ethyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19923, acmc-209pbw, ethyl 3-oxidanylbenzoate
24522
3-hidroxibenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7781-98-8
C9H10O3
166.176
MFCD00002296
MWSMNBYIEBRXAL-UHFFFAOYSA-N
ethyl-3-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3-hydroxybenzoic acid ethyl ester, m-ethoxycarbonylphenol, ethyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid, m-hydroxy-, ethyl ester, pubchem19923, acmc-209pbw, ethyl 3-oxidanylbenzoate
24522
3-hidroxibenzoato de etilo
CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Ethyl 3-hydroxybenzoate has been used in the synthesis of chiral derivatives of ethyl 3-(2-methylbutyloxy)benzoate and 4-(2-methylbutyloxy)-4'-acetylbiphenyl, via Mitsunobu reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxibenzoato de etilo se ha utilizado en la síntesis de derivados quirales de 3-(2-metilbutiloxi)benzoato de etilo y 4-(2-metilbutiloxi)-4′-acetilbifenilo a través de la reacción de Mitsunobu. Es un agente antimicrobiano de grado alimentario.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-hydroxybenzoate
Punto de fusión 72°C to 76°C
Punto de ebullición 187°C to 188°C (31 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2208566
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%