Learn More
Ethyl 3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylate hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-127621
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Glass Bottle
104770-18-5
C10H16ClNO2
217.69
MFCD00144272
PBLUKJJZYDTALO-UHFFFAOYNA-N
ethyl 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate hydrochloride, ethyl 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-exo-carboxylate hydrochloride
71528337
etil (1S,2S,3R,4R)-3-aminobicíclico[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxilato;clorhidrato
Cl.CCOC(=O)C1C(N)C2CC1C=C2
104770-18-5
C10H16ClNO2
217.69
MFCD00144272
PBLUKJJZYDTALO-UHFFFAOYNA-N
ethyl 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-carboxylate hydrochloride, ethyl 3-exo-aminobicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2-exo-carboxylate hydrochloride
71528337
etil (1S,2S,3R,4R)-3-aminobicíclico[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxilato;clorhidrato
Cl.CCOC(=O)C1C(N)C2CC1C=C2
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-exo-aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxylate hydrochloride
Punto de fusión 129°C to 132°C
Nombre de nota 99%
Color White to Beige
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.69
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo cristalino fino