Learn More
Etilo 3-bromopropionato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11499563
32.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
539-74-2
C5H9BrO2
181.03
MFCD00000251
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
68320
etilo 3-bromopropanoato
CCOC(=O)CCBr
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
539-74-2
C5H9BrO2
181.03
MFCD00000251
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate
68320
etilo 3-bromopropanoato
CCOC(=O)CCBr
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etilo 3-bromopropionato se utilizó en la preparación del ácido (3′,4′-dimetoxifenil)-5-oxopentanoico.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, cloroformo, benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, bases, agentes reductores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-bromopropionate
Densidad 1.416
Punto de ebullición 67°C to 71°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 25 g
Beilstein 1700933
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 99%