Learn More
3-Bromobenzoato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Ethyl 3-bromobenzoate is used in the preparation of ethyl 3-ethynylbenzoate. It can react with p-tolyl-boronic acid, and obtain the 4'-methyl-biphenyl-3-carboxylic acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromobenzoato de etilo se utiliza en la preparación de 3-etinilbenzoato de etilo. Puede reaccionar con el ácido p-tolil-borónico y obtener el éster etílico de ácido 4′-metil-bifenil-3-carboxílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
El 3-bromobenzoato de etilo se utiliza en la preparación de 3-etinilbenzoato de etilo. Puede reaccionar con el ácido p-tolil-borónico y obtener el éster etílico de ácido 4′-metil-bifenil-3-carboxílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 3-bromobenzoate |
Densidad | 1.43 |
Punto de ebullición | 261°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.543 |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1867121 |
Sinónimo | ethyl3-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, ethyl ester, m-bromo benzoic acid ethyl ester, m-bromobenzoic acid, ethyl ester, pubchem3941, acmc-209gbv, ethyl 3-bromobenzoate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.07 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |