Learn More
Etilo 3-aminocrotonato, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-127214
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
7318-00-5
C6H11NO2
129.16
MFCD02730138
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
643756
etil (Z)-3-aminobut-2-enoato
CCOC(=O)C=C(C)N
7318-00-5
C6H11NO2
129.16
MFCD02730138
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
643756
etil (Z)-3-aminobut-2-enoato
CCOC(=O)C=C(C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-aminocrotonate
Nombre de nota 98.5%
Punto de fusión 33.0°C to 35.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.0220g/mL
Punto de ebullición 210.0°C to 215.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.5000 to 1.5020
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 654
Gravedad específica 1.022
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 98.5%
Forma física Sólido de baja fusión o líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 3-aminocrotonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.