Learn More
3,5-Dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3,5-Dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente sellado herméticamente. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
El 3,5-Dicloro-4-hidroxibenzoato de etilo es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente sellado herméticamente. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate |
Punto de fusión | 110°C to 112°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2649965 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.07 |
Porcentaje de pureza | 99% |