Learn More
Etil 3,4-dihidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
The compound is a prolyl 4-hydroxylase inhibitor and can be used to protect the myocardium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El compuesto es 4un inhibidor de la prolil-hidroxilasa y puede usarse para proteger el miocardio.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases fuertes.
El compuesto es 4un inhibidor de la prolil-hidroxilasa y puede usarse para proteger el miocardio.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate |
Punto de fusión | 132°C to 135°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 2097435 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.18 |
Porcentaje de pureza | 98% |