Learn More
Etilo 3-(2-tienil)-1H-pirazol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704154
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
121195-03-7
C10H10N2O2S
222.262
MFCD07772880
NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
2736478
etil 5-tiofen-2-il-1H-pirazol-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
121195-03-7
C10H10N2O2S
222.262
MFCD07772880
NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
2736478
etil 5-tiofen-2-il-1H-pirazol-3-carboxilato
CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-thien-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.27
Porcentaje de pureza 95%