Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 3-(2-thienyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61453.03
Detalles adicionales : CAS : 121195-03-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457998
  • 113.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
121195-03-7
222.262
NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
2736478
CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
C10H10N2O2S
MFCD07772880
ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
ethyl 5-thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Especificaciones
Ethyl 3-(2-thienyl)-1H-pyrazole-5-carboxylate
121195-03-7
MFCD07772880
NTCRDZSJYGZRIE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 5-thiophen-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylate
2736478
Solid
1g
C10H10N2O2S
ethyl 5-thien-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 3-2-thienyl-1h-pyrazole-5-carboxylate, ethyl 5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-thienyl-, ethyl ester, acmc-20mpcx, maybridge1_008811
CCOC(=O)C1=NNC(=C1)C2=CC=CS2
222.262
222.26
95%
Videos
SDS Documentos