Learn More
Alfa Aesar™ 3-(2-Metoxi-3-piridil)acrilato de etilo
Marca:  Alfa Aesar™ H50119.06
Detalles adicionales : CAS : 912760-91-9 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444570
  • 730.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
11-06-2021
912760-91-9
207.229
IUQBGDTUXITMKK-UHFFFAOYSA-N
53412269
CCOC(=O)C=CC1=C(N=CC=C1)OC
C11H13NO3
MFCD07781176
ethyl 3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoate, ethyl 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylate, acmc-20al0i, ethyl 3-2-methoxy pyridin-3-yl acrylate
3-(2-metoxipiridin-3-il)prop-2-enoato de etilo
Especificaciones
Ethyl 3-(2-methoxy-3-pyridyl)acrylate
912760-91-9
MFCD07781176
IUQBGDTUXITMKK-UHFFFAOYSA-N
3-(2-metoxipiridin-3-il)prop-2-enoato de etilo
53412269
5g
C11H13NO3
ethyl 3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoate, ethyl 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylate, acmc-20al0i, ethyl 3-2-methoxy pyridin-3-yl acrylate
CCOC(=O)C=CC1=C(N=CC=C1)OC
207.229
207.23
Videos
SDS Documentos