Learn More
2-Morfolino-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541048
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
126533-95-7
C10H14N2O3S
242.293
MFCD09702412
OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
15053544
2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
126533-95-7
C10H14N2O3S
242.293
MFCD09702412
OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
15053544
2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo
CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.3
Porcentaje de pureza 97%